Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Nitrilotriacetic acid |
| Point d’éclair | ° 100 °C ( 212F) |
| Formule linéaire | N(CH2COOH)3 |
| Quantité | 25 kg |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 1710776 |
| Poids de la formule | 191,14g/mol |
| Pourcentage de pureté | ≥99 % |