Learn More
Acide nitrilotriacétique, TRC
Code produit 17971915
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
250 g
Conditionnement:
10g
1g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17971915 250 g 250g
17934245 1 g 1g
17902935 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17971915 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN490175250G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 139-13-9
Formule moléculaire C6 H9 N O6
Poids moléculaire (g/mol) 191.14
Synonyme Nitrilotriacetic acid, 2-[Bis(carboxymethyl)amino]acetic acid, NTA, Glycine, N,N-bis(carboxymethyl)-, Acetic acid, nitrilotri- (8CI), N,N-Bis(carboxymethyl)glycine, Chel 300, Chelest NT, Complexon I, Dissolvine A, Dissolvine AZ, Hampshire NTA acid, N 0098, NSC 2121, NTA, Nitrilo-2,2',2' '-triacetic acid, Nitrilo-N,N,N-triacetic acid, Nitrilotris(methylenecarboxylic acid), Titriplex I, Triglycine, Triglycollamic acid, Trilon AS, Tris(carboxymethyl)amine, Tris(hydroxycarbonylmethyl)amine, Versene NTA acid, α,α',α' '-Trimethylaminetricarboxylic acid
Nom IUPAC Acide 2-[bis(carboxyméthyl)amino]acétique
SMILES OC(=O)CN(CC(=O)O)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Nitrilotriacetic Acid
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule InChI InChI=1S/C6H9NO6/c8-4(9)1-7(2-5(10)11)3-6(12)13/h1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)
Quantité 250 g
Poids de la formule 191.043
Pourcentage de pureté >95%