Learn More
Sel trisodique d’acide nitrilotriacétique monohydraté, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11478730
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11478730 100 g 100g
11473907 500 g 500g
11483907 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11478730 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18348.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 18662-53-8 | C6H8NNa3O7 | 275.099 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18662-53-8
Formule moléculaire C6H8NNa3O7
Poids moléculaire (g/mol) 275.099
Numéro MDL MFCD00150789
Clé InChI HERBOKBJKVUALN-UHFFFAOYSA-K
Synonyme trisodium nitrilotriacetate monohydrate, nitrilotriacetic acid trisodium salt monohydrate, nta sodium hydrate, nta trisodium salt dihydrate, unii-j0u92u6nu5, ccris 437, nitrilotriacetic acid trisodium salt, monohydrate, nitriloacetic acid trisodium salt monohydrate, glycine, n,n-bis carboxymethyl-, trisodium salt, monohydrate, nitrilotriacetic acid, trisodium salt monohydrate
CID PubChem 29194
Nom IUPAC trisodium ; 2-[bis(carboxylatométhyle)amino]acétate ; hydraté
SMILES C(C(=O)[O-])N(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].O.[Na+].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Nitrilotriacetic acid trisodium salt monohydrate
Point de fusion >300°C
Quantité 100 g
Beilstein 3774022
Merck Index 14,6579
Poids de la formule 275.12 (257.10 Anhydrous)
Pourcentage de pureté ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Nitrilotriacetic acid trisodium salt monohydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitrilotriacetic acid trisodium salt monohydrate