Learn More
Acide nitrilotriacétique, sel trisodique, monohydraté, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10498290 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
2.50kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10498290 25 g Flacon en plastique 25g
10408300 500 g Flacon en plastique 500g
11985331 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10498290 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 147840250
La curiosité n’a pas de limite
Utilisez le code promo 27966
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
L’acide nitrilotriacétique, sel trisodique, monohydraté, nº CAS 18662-53-8, est considéré comme un composé non génotoxique présentant une activité cancérigène et est utilisé comme inducteur de la tumorigenèse dans des études de laboratoire utilisant des modèles animaux.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Informations générales
• L’acide nitrilotriacétique, sel trisodique, monohydraté est considéré comme un composé non génotoxique ayant une activité cancérigène
• Ce composé inhibe la communication interlacunaire entre les fibroblastes pulmonaires de hamster chinois
Applications
• L’acide nitrilotriacétique, sel trisodique, monohydraté est couramment utilisé dans des expériences de laboratoire en raison de sa capacité à induire le processus tumorigène
• Il a été utilisé dans des expériences in vivo comme inducteur de tumeurs de la vessie et du rein dans des modèles animaux
• Il est utilisé comme agent chélateur, qui forme des composés de coordination avec des ions métalliques (chélates)
Références bibliographiques
Malcolm, A.; Mills, L. Inhibition of gap-junctional intercellular communication between Chinese hamster lung fibroblasts by di(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) and trisodium nitrilotriacetate monohydrate (NTA).Cell Biology and Toxicology.1989, 5, 145–153.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18662-53-8
Formule moléculaire C6H6NNa3O6·H2O
Poids moléculaire (g/mol) 275.09
Clé InChI HERBOKBJKVUALN-UHFFFAOYSA-K
Synonyme trisodium nitrilotriacetate monohydrate, nitrilotriacetic acid trisodium salt monohydrate, nta sodium hydrate, nta trisodium salt dihydrate, unii-j0u92u6nu5, ccris 437, nitrilotriacetic acid trisodium salt, monohydrate, nitriloacetic acid trisodium salt monohydrate, glycine, n,n-bis carboxymethyl-, trisodium salt, monohydrate, nitrilotriacetic acid, trisodium salt monohydrate
CID PubChem 29194
Nom IUPAC trisodium ; 2-[bis(carboxylatométhyle)amino]acétate ; hydraté
SMILES C(C(=O)[O-])N(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].O.[Na+].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Nitrilotriacetic acid, trisodium salt, monohydrate
Point de fusion >320.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire N(CH2CO2Na)3·H2O
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: 484g/L (25°C)
Poids de la formule 275.09
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre, cristaux et/ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Nitrilotriacetic acid, trisodium salt, monohydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitrilotriacetic acid, trisodium salt monohydrate