Learn More
Ansell Sur-manche longue jetable non stérile BioClean-D™
Code produit 12332289
Modifier l'affichage
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Conditionnement:
180 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stérilité Conditionnement
12332289 Non stérile 180 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12332289 Fournisseur Ansell Code fournisseur BDSCL
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Offrant un confort et une protection exceptionnels, les sur-manches BioClean-D™ à usage unique sont fabriqués à partir de matières CleanTough™ antistatiques peu pelucheuses dotées de bras et de manchettes supérieurs élastiques. La taille unique qui convient à toutes les manches a été conçue pour un enfilage rapide et simple
Offrant un confort et une protection exceptionnels, les sur-manches BioClean-D™ à usage unique sont fabriqués à partir de matières CleanTough™ antistatiques peu pelucheuses dotées de bras et de manchettes supérieurs élastiques.La taille unique qui convient à toutes les manches a été conçue pour un enfilage rapide et simple
  • Bras et manchettes élastiques
  • Tissu antistatique peu pelucheux CleanTough™
  • À utiliser dans les salles blanches de classe ISO 4
  • Taille universelle
  • Longueur totale : 500 mm
Applications : salles blanches, pharmaceutiques, environnements contrôlés, installations/composés 503B, fabrication, industrielles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions Universel
Type de produit Rabat de la manche
Matériau Tissu microporeux double laminé
Stérilité Non stérile
Jetable Oui
Type de bouchon Extrémités Éligibles
Modèle BDSC
À utiliser avec (application) Salle blanche, clinique, médical, laboratoire
Certifications/Conformité ISO 9001:2015, (EU)2016/425, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2, ASTM F739-12
Certifications / conformité (Europe) (EU)2016/425, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2
Longueur (impériale) 19,6 in
Longueur (métrique) 500 mm
Conditionnement 6 sacs, 30/sac
Cleanroom Class Classe 10 (ISO 4)