Learn More
Ansell BioClean-D™ Combinaison stérile avec capuche et passants pour les pouces
Description
- En tissus CleanTough™ anti-statique et peu pelucheux
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
- Propriétés anti-statiques
- Fabriqué dans un établissement titulaire de la certification ISO 9001:2008
- Fermeture à l’avant avec protection à rabat
- Passe-pouce sur le poignet
- Élastique au dos, aux poignets et aux chevilles
- Testés ASTM D6978 05
- Tambour HELMKE testé
- Faible teneur en particules
- Niveau garanti de stérilité 10-6
- Disponibles en tailles : de S à 4XL
Compliance
USP 797, USP 800, 503B
Spécification
Spécification
| Type de produit | Salopette Salle Blanche |
| Dimensions | XXXXL |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | Polypropylène |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Usage unique |
| Type de taille | Élastique à l’arrière |
| Type de cheville | Elastiqué |
| Type de manchette | Élastique |
| Type de goulot | Capuche |
| Afficher plus |