Learn More
MedChemExpress Nitro blue tetrazolium chloride
Spécification
Spécification
| Quantité | 500 mg |
| Conditions de stockage | 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Solubilité | 70%DMF : 100 mg/mL (122.30 mM; Need ultrasonic) ∣ DMSO : 33.33 mg/mL (40.76 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : 8 mg/mL (9.78 mM; Need ultrasonic) |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| CAS | 298-83-9 |
| Poids moléculaire | 817.64 g/mol |
| Synonyme | NBT |