Learn More
Bleu de nitro tétrazolium chlorure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15463029
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
298-83-9
C40H30Cl2N10O6
817.644
MFCD00012159
FSVCQIDHPKZJSO-UHFFFAOYSA-L
Nitro BT; Nitrotetrazolium Blue chloride
9281
CHEBI:9505
Dichlorure de 2-[2-méthoxy-4-[3-méthoxy-4-[3-(4-nitrophényl)-5-phényltétrazol-2-ium-2-yl]phényl]phényl]-3-(4-nitrophényl)-5-phényltétrazol-2-ium
COC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)[N+]3=NC(=NN3C4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])C5=CC=CC=C5)OC)[N+]6=NC(=NN6C7=CC=C(C=C7)[N+](=O)[O-])C8=CC=CC=C8.[Cl-].[Cl-]
298-83-9
C40H30Cl2N10O6
817.644
MFCD00012159
FSVCQIDHPKZJSO-UHFFFAOYSA-L
Nitro BT; Nitrotetrazolium Blue chloride
9281
CHEBI:9505
Dichlorure de 2-[2-méthoxy-4-[3-méthoxy-4-[3-(4-nitrophényl)-5-phényltétrazol-2-ium-2-yl]phényl]phényl]-3-(4-nitrophényl)-5-phényltétrazol-2-ium
COC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)[N+]3=NC(=NN3C4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])C5=CC=CC=C5)OC)[N+]6=NC(=NN6C7=CC=C(C=C7)[N+](=O)[O-])C8=CC=CC=C8.[Cl-].[Cl-]
Colorant bleu intense utilisé dans les déterminations histochimiques
Intense blue dye used in histochemistry determinations.Nitro Blue Tetrazolium chloride is used to confirm diagnosis of chronic granulomatous disease. It is a microscopic stain, which is used to detect dehydrogenases and alkaline phosphatase. It acts as an NADPH-diaphorase substrate that competitively inhibits nitric oxide synthase. Further, it is used in immunology for detection of alkaline phosphatase. In addition to this, it acts as an oxidant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Colorant bleu intense utilisé dans les déterminations histochimiques. Le chlorure de tétrazolium bleu nitro est utilisé pour confirmer le diagnostic de la maladie granulomateuse chronique. Il s’agit d’une coloration microscopique qui est utilisée pour détecter les déshydrogénases et la phosphatase alcaline. Il agit comme un substrat de NADPH-diaphorase qui inhibe de façon compétitive l’oxyde nitrique synthétase. De plus, il est utilisé en immunologie pour la détection de la phosphatase alcaline. En outre, il agit comme un oxydant.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éthanol et le méthanol.
Remarques
Sensible à la lumière. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Nitro Blue Tetrazolium chloride
Point de fusion ∼190°C (decomposition)
Beilstein 4115923
Informations sur la solubilité Soluble in water,ethanol and methanol.
Poids de la formule 817.65
Pourcentage de pureté 99%
Sensibilité Light sensitive
Couleur Jaune
Quantité 5 g
Forme physique Poudre cristalline