Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorure de tétrazolium bleu nitro, tech. 90 %
Code produit 11470248
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
Conditionnement:
0.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11470248 0.5 g 0.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11470248 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur B23792.02
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de tétrazolium bleu nitro est utilisé pour confirmer le diagnostic des maladies granulomateuses chroniques. Il s’agit d’une coloration microscopique qui est utilisée pour détecter les déshydrogénases et la phosphatase alcaline. Il agit comme un substrat de NADPH-diaphorase qui
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Nitro Blue Tetrazolium chloride
CAS 298-83-9
Point de fusion ∼190°C (decomposition)
Formule moléculaire C40H30Cl2N10O6
Numéro MDL MFCD00150013
Quantité 0.5 g
Beilstein 4115923
Synonyme nitrotetrazolium blue chloride, nitro bt, nitro blue tetrazolium, nbt, nitro blue tetrazolium chloride, p-nitrotetrazolium blue, nitrotetrazolium blue, nitroblue tetrazolium chloride, p-nitro blue tetrazolium chloride, nitro tetrazolium bt
Informations sur la solubilité Soluble in water,ethanol and methanol.
Clé InChI FSVCQIDHPKZJSO-UHFFFAOYSA-L
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)[N+]3=NC(=NN3C4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])C5=CC=CC=C5)OC)[N+]6=NC(=NN6C7=CC=C(C=C7)[N+](=O)[O-])C8=CC=CC=C8.[Cl-].[Cl-]
Nom IUPAC dichlorure de 2-[2-methoxy-4-[3-methoxy-4-[3-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazol-2-ium-2-yl]phenyl]phenyl]-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazol-2-ium
Poids moléculaire (g/mol) 817.644
CID PubChem 9281
ChEBI CHEBI:9505
Poids de la formule 817.65
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique