Learn More
Bleu nitro monohydraté, Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Verre ambré
Description
Le nitro BT est utilisé conjointement avec le BCIP comme substrat pour les phosphatases acides et alcalines.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Nitro Blue Tetrazolium |
Point de fusion | 189°C |
CAS | 298-83-9 |
Coefficient d’extinction | 650g(-1) cm(-1) min. |
Formule moléculaire | C40H30Cl2N10O6 |
Synonyme | NBT, Nitro BT, p-Nitro Blue Tetrazolium |
Identification | Pass Test |
Clé InChI | FSVCQIDHPKZJSO-UHFFFAOYSA-L |
SMILES | COC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)[N+]3=NC(=NN3C4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])C5=CC=CC=C5)OC)[N+]6=NC(=NN6C7=CC=C(C=C7)[N+](=O)[O-])C8=CC=CC=C8.[Cl-].[Cl-] |
Nom IUPAC | dichlorure de 2-[2-methoxy-4-[3-methoxy-4-[3-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazol-2-ium-2-yl]phenyl]phenyl]-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazol-2-ium |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Nitro blue tetrazolium
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P264-Se laver le visage, les mainset toute surface depeau exposée soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.