Learn More
Nitrobenzène, 100,0 %, pureté 99,0 %, pour analyse GC, MP Biomedicals™
Code produit 11459121 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11459121 500 mL
11469121 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11459121 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215585190
 Article restreint
Expédition estimée: 25-09-2026
Identifiants chimiques
CAS 98-95-3
Formule moléculaire C6H5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 123.11
Clé InChI LQNUZADURLCDLV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzene, nitro, nitro-benzene, unii-zi9w9e8g2z, nob, zi9w9e8g2z, chembl98797, nitroso benzene, keto-aniline, nitrosobenzene, acmc-209m6j
CID PubChem 11473
ChEBI CHEBI:27986
Nom IUPAC nitrobenzène
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Nitrobenzene
Note relative au nom For GC analysis
Couleur Jaune
Densité 1.196g/mL at 25°C
Plage de pourcentage du dosage 99%
Quantité 500 mL
Poids de la formule 123.12
Pourcentage de pureté 0.99
Forme physique Liquid