Learn More
Nitrobenzene-13C6, TRC
Code produit 30473752
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30473752 10 mg -
30470014 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30473752 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN49300310MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 89059-37-0
Formule moléculaire 13C6 H5 N O2
Poids moléculaire (g/mol) 129.07
Synonyme Benzene-1,2,3,4,5,6-13C6, 1-nitro-, Benzene-13C6, nitro- (9CI), 1-Nitrobenzene-1,2,3,4,5,6-13C6, Nitrobenzene-13C6, Nitrobenzene 13C6
Nom IUPAC nitro(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexatriene
SMILES [O-][N+](=O)[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
Spécification
Nom chimique ou matériau Nitrobenzene 13C6
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H5NO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Poids de la formule 129.0522