Learn More
Nitrobenzene, ≥99%, ACS Reagent, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Code produit 15672740
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
1 L
2 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
1L
25mL
2L
500mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15672740 500 mL Flacon en verre 500mL
15608350 25 mL Flacon en verre 25mL
15642740 100 mL Flacon en verre 100mL
15652740 1 L Flacon en verre 1L
15662740 2 L Flacon en verre 2L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15672740 Fournisseur Honeywell-Riedel-de Haen Code fournisseur 252379500ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 98-95-3
Formule moléculaire C6H5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 123.111
Numéro MDL MFCD00007043
Clé InChI LQNUZADURLCDLV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nitrobenzol, benzene, nitro, oil of mirbane, mirbane oil, essence of mirbane, nitro-benzene, nitrobenzeen, oil of myrbane, nitrobenzen, mononitrobenzene
CID PubChem 7416
ChEBI CHEBI:27798
Nom IUPAC nitrobenzene
SMILES C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Nitrobenzene
Point de fusion 5°C to 6°C
Couleur Jaune
Densité 1.196g/mL at 25°C
Point d’ébullition 210°C to 211°C
Limite d’explosion 0.4
Point d’éclair 88°C (190.4°F)
Température d’allumage 899°F
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 500 mL
Numéro UN UN1662
Beilstein 507540
Densité de vapeur 4.2 (vs air)
Poids de la formule 123.11g/mol
Tension de vapeur 0.15mmHg (20°C), 50mmHg (120°C)
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Qualité Réactif ACS
Forme physique Liquid