Learn More
Nitrobenzène, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10061440 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10061440 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10061440 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 128420010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.20€
    49.65€ / 1L
    Économisez 7.55€
    13% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 98-95-3 | C6H5NO2 | 123.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98-95-3
Formule moléculaire C6H5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 123.11
Numéro MDL MFCD00007043
Clé InChI LQNUZADURLCDLV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nitrobenzol, benzene, nitro, oil of mirbane, mirbane oil, essence of mirbane, nitro-benzene, nitrobenzeen, oil of myrbane, nitrobenzen, mononitrobenzene
CID PubChem 7416
ChEBI CHEBI:27798
Nom IUPAC nitrobenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Nitrobenzene
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 5.0°C to 6.0°C
Couleur Jaune
Densité 1.2050g/mL
Point d’ébullition 210.0°C to 211.0°C
Point d’éclair 88°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5NO2
Indice de réfraction 1.5503 to 1.5523
Quantité 1 L
Beilstein 05, 233
Fieser 02,295; 07,251; 08,358; 17,16
Merck Index 15, 6674
Gravité spécifique 1.205
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,ether and oils
Poids de la formule 123.11
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Extra pur
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Nitrobenzene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H360F-Peut nuire à la fertilité.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: nitrobenzene