Learn More
Nitrobenzene, 99%, Reagent Grade, Honeywell™
Code produit 15637980 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Stainless steel can
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15637980 1 L Flacon en verre 1L
15647980 2.5 L Flacon en verre 2.50L
15627980 10 L Stainless steel can 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15637980 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur N109501L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Qualité réactif, 99%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98-95-3
Formule moléculaire C6H5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 123.111
Numéro MDL MFCD00007043
Clé InChI LQNUZADURLCDLV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nitrobenzol, benzene, nitro, oil of mirbane, mirbane oil, essence of mirbane, nitro-benzene, nitrobenzeen, oil of myrbane, nitrobenzen, mononitrobenzene
CID PubChem 7416
ChEBI CHEBI:27798
Nom IUPAC nitrobenzene
SMILES C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Nitrobenzene
Point de fusion 5°C to 6°C
Couleur Jaune
Densité 1.196g/mL at 25°C
pH 8.0 to 8.5 (at 1.0000g/L 20.0°C)
Point d’ébullition 210°C to 211°C
Limite d’explosion 0.4
Point d’éclair 88°C (190.4°F)
Température d’allumage 899°F
Odeur Pungent
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 L
Numéro UN UN1662
Beilstein 507540
Densité de vapeur 4.2 (vs air)
Poids de la formule 123.11g/mol
Tension de vapeur 0.15mmHg (20°C), 50mmHg (120°C)
Pourcentage de pureté 0.99
Forme physique Liquid