Learn More
Nitrobenzène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11423254
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10,000 g
2500 g
500 g
Conditionnement:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11423254 10,000 g 10000g
11403254 500 g 500g
11413254 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11423254 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10585.0C
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 98-95-3 | C6H5NO2 | 123.111 g/mol
Nitrobenzene is used as a solvent and as a starting material in the organic synthesis for the preparation of aniline, benzidine, azobenzene, nitrosobenzene, phenylhydroxylamine and acetaminophen. It is also used as a solvent for electrophilic reagents in synthetic chemistry. Further, it is used to prevent the unpleasant odor in shoe, floor and metal polishes. It acts as a precursor to rubber chemicals, azo dyes and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le nitrobenzène est utilisé comme solvant et comme matériau de départ dans la synthèse organique pour la préparation de l’aniline, de la benzidine, de l’azobenzène, du nitrosobenzène, de la phénylhydroxylamine et de l’acétaminophène. Il est également utilisé comme solvant pour les réactifs électrophiles en chimie synthétique. En outre, il est utilisé pour prévenir l’odeur désagréable dans les cirages de chaussures, de plancher et de métal. Il agit comme précurseur des produits chimiques en caoutchouc, des colorants azoïques et des produits pharmaceutiques.
Solubilité
Miscible avec l’éthanol, l’éther diéthylique, l’acétone, le benzène et les solvants organiques. Légèrement miscible avec l’eau et le tétrachlorure de carbone.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les agents réducteurs puissants et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98-95-3
Formule moléculaire C6H5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 123.111
Numéro MDL MFCD00007043
Clé InChI LQNUZADURLCDLV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nitrobenzol, benzene, nitro, oil of mirbane, mirbane oil, essence of mirbane, nitro-benzene, nitrobenzeen, oil of myrbane, nitrobenzen, mononitrobenzene
CID PubChem 7416
ChEBI CHEBI:27798
Nom IUPAC nitrobenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Nitrobenzene
Point de fusion 5°C to 6°C
Densité 1.196
Point d’ébullition 210°C to 212°C
Point d’éclair 87°C (188°F)
Indice de réfraction 1.552
Quantité 10,000 g
Numéro UN UN1662
Beilstein 507540
Merck Index 14,6588
Informations sur la solubilité Miscible with ethanol,diethyl ether,acetone,benzene and organic solvents. Slightly miscible with water and carbon tetrachloride.
Poids de la formule 123.11
Pourcentage de pureté 99%