Learn More
Nitrobenzène, TRC
Code produit 30133864
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133864 10 g 10g
30133476 50 g 50g
30041037 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30133864 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN49300010G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98-95-3
Formule moléculaire C6 H5 N O2
Poids moléculaire (g/mol) 123.11
Synonyme Benzene, nitro-, Nitrobenzene, Essence of Mirbane, Essence of Myrbane, Mirbane oil, NSC 9573, Nitrobenzol, Oil of Mirbane, Oil of Myrbane
Nom IUPAC nitrobenzène
SMILES [O-][N+](=O)c1ccccc1
Spécification
Nom chimique ou matériau Nitrobenzene
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C6H5NO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Poids de la formule 123.032
Pourcentage de pureté >95%