Learn More
Sartorius™ Membrane de transfert de nitrate de cellulose
Code produit 10732793 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
30 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
10732793 30 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10732793 Fournisseur Sartorius™ Code fournisseur 1130641BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    363.00€
    268.51€ / 1 pièces
    Économisez 94.49€
    26% de réduction
 Article restreint
En stock
Idéale pour le transfert Western, le transfert d’ADN ainsi que les transferts dot ou slot. Les membranes de transfert en nitrate de cellulose 0,45 μm sont parfaitement adaptées à toutes les méthodes de transfert de protéines, telles que l’électrotransf
  • Grande surface de membrane pour une capacité élevée de liaison et aucune perte d’échantillon
  • Bruit de fond exceptionnellement bas permettant une durée d’exposition plus longue et de meilleurs résultats
  • Grande stabilité de la membra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur (métrique) 30 mm
Largeur (métrique) 300 mm
À utiliser avec (application) Convient parfaitement pour le transfert slot ou dot
À utiliser avec (équipement) Transfert Western
Capacité de liaison >200 μg/cm2 ; IgG
Quantité 1 de chaque
Porosité 0,45 μm
Dimensions (LxW) 30 x 300 mm
compliance-icons
Identifiant produit
  • CN 0.45 micron, Roll 300mm x 3m,Blotting
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 1
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P230-Maintenir humidifié avec .
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P372-Risque d'explosion en cas d'incendie.
  • P375-Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.
  • P370+P380-En cas d'incendie: évacuer la zone.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitrogen in nitrocellulose