Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Membrane en nitrocellulose pour transfert
Code produit 15591763 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
0,22 μm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité unitSize
15591763 0,22 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 15591763 Supplier Sartorius Stedim Biotech™ Supplier No. 1132741BL
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is not returnable. View return policy
La membrane en nitrocellulose pour transfert Sartorius Stedim Biotech™ associe les avantages d’une capacité de liaison protéique élevée à un faible bruit de fond et une stabilité membranaire élevée.
  • Capacité de liaison protéique élevée
  • Faible bruit de fond et stabilité membranaire élevée.
  • Manipulation facile
  • Grande surface
  • Idéale pour le transfert Western, le transfert d’ADN, les transferts dot et slot.
  • Optimisée pour tous les systèmes de transfert de protéines tels que l’électrotransfert, le transfert semi-humide ou le transfert capillaire simple.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Matériau Nitrate de cellulose
Porosité 0,22 μm
À utiliser avec (application) Buvardage
Épaisseur (métrique) 130 μm
Mouillabilité ≤1s
compliance-icons
Product Identifier
  • Nitrocellulose Blotting Membrane 0.22um, Roll 300m x 3m
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
Hazard Statement
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Precautionary Statement
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose