Learn More
Thermo Scientific™ Nitrocellulose Membranes, 0.2 μm
Code produit 10096363 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (LxW):
7,9 cm x 10,5 cm
8 x 12 cm
8 x 8 cm
Suffisant pour:
15 transferts par mini-gel
25 transferts sur mini-gel
Conditionnement:
0.25kg
15 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (LxW) Suffisant pour Conditionnement
10096363 8 x 8 cm 15 transferts par mini-gel 15 pièces
10148113 7,9 cm x 10,5 cm 15 transferts par mini-gel -
10561674 8 x 12 cm 25 transferts sur mini-gel 0.25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10096363 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 88024
Les incontournables de la biologie des protéines
Utilisez le code promo 27946
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Nitrocellulose is a popular binding matrix for western blotting because of its high affinity for proteins and compatibility with a variety of detection methods (western blotting, dot-blot assays, and other protein or nucleic acid methods).
Nitrocellulose is a popular binding matrix for western blotting because of its high affinity for proteins and compatibility with a variety of detection methods (western blotting, dot-blot assays, and other protein or nucleic acid methods). The 0.2-μm pore size is well-suited for western blotting, and this smaller pore size is ideal for the transfer of low molecular weight proteins or peptides and nucleic acids (<300 bp).
Le nitrate de cellulose est une matrice de liaison appréciée pour le transfert Western en raison de sa haute affinité pour les protéines et de sa compatibilité avec une variété de méthodes de détection (p. ex., la chimiluminescence, le chromogène, la fluorescence). Des membranes en nitrate de cellulose Pierce avec des pores de 0,2 et 0,45 micron sont disponibles, ainsi qu’une variété de tailles d’emballage contenant des feuilles prédécoupées pour presque toutes les applications.
Points clés :
  • Qualité supérieure – membranes en nitrate de cellulose 100 % pures avec une surface élevée et une excellente uniformité
  • Choix considérable – disponibles en plusieurs variétés au nitrate de cellulose avec des tailles pores de 0,2 μm et 0,45 μm pour applications peptidiques et protéiques, respectivement
  • Pratique – plusieurs tailles de feuilles prédécoupées et un rouleau économique pour la découpe à n’importe quelle dimension
  • Affinité à liaison élevée – fournit une excellente liaison protéique, bloque facilement et produit un fond très faible lors des transferts Western par chimiluminescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur (métrique) 8 cm
Largeur (métrique) 8 cm
Description Membrane de nitrate de cellulose Pierce, 0,2 µm, 8 cm x 8 cm
Capacité de liaison ∼209 μg/cm2 of protein
Quantité 15 feuilles
Format Feuille
Matériau Nitrocellulose
Porosité 0,2 μm
Contenu et stockage Conservez les membranes à plat à température ambiante, à l’abri des vapeurs chimiques. Certaines vapeurs de solvants peuvent partiellement dissoudre les membranes, ce qui perturbe la structure des pores. Mettez les membranes à l’abri de la lumière directe du soleil. La lumière du soleil peut provoquer la sécheresse du nitrate de cellulose et le rendre fragile.
Remarque : Les filtres à membrane en nitrate de cellulose sont très inflammables. Tenez-les à l’écart de la chaleur, des étincelles et des flammes nues Le point d’éclair est d’environ 2°C. Les membranes peuvent être stérilisées par autoclavage à la vapeur à 121°C.
Conditions d’expédition Température ambiante
Dimensions (LxW) 8 x 8 cm
Suffisant pour 15 transferts par mini-gel
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Nitrocellulose Membranes, 0.2 µm, 8 x 8 cm
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose