Description
Nitrocellulose is a popular binding matrix for western blotting because of its high affinity for proteins and compatibility with a variety of detection methods (western blotting, dot-blot assays, and other protein or nucleic acid methods). The 0.2-μm pore size is well-suited for western blotting, and this smaller pore size is ideal for the transfer of low molecular weight proteins or peptides and nucleic acids (<300 bp).
Points clés :
Qualité supérieure – membranes en nitrate de cellulose 100 % pures avec une surface élevée et une excellente uniformité
Choix considérable – disponibles en plusieurs variétés au nitrate de cellulose avec des tailles pores de 0,2 μm et 0,45 μm pour applications peptidiques et protéiques, respectivement
Pratique – plusieurs tailles de feuilles prédécoupées et un rouleau économique pour la découpe à n’importe quelle dimension
Affinité à liaison élevée – fournit une excellente liaison protéique, bloque facilement et produit un fond très faible lors des transferts Western par chimiluminescence
Spécification
Spécification
| Longueur (métrique) | 10,5 cm |
| Largeur (métrique) | 7,9 cm |
| Description | Membrane en nitrate de cellulose Pierce, 0,2 µm, 7,9 cm x 10,5 cm |
| Quantité | 15 feuilles |
| Format | Feuille |
| Matériau | Nitrocellulose |
| Porosité | 0,2 μm |
| Contenu et stockage | Conservez les membranes à plat à température ambiante, à l’abri des vapeurs chimiques. Certaines vapeurs de solvants peuvent partiellement dissoudre les membranes, ce qui perturbe la structure des pores. Mettez les membranes à l’abri de la lumière directe du soleil. La lumière du soleil peut provoquer la sécheresse du nitrate de cellulose et le rendre fragile. Remarque : Les filtres à membrane en nitrate de cellulose sont très inflammables. Tenez-les à l’écart de la chaleur, des étincelles et des flammes nues Le point d’éclair est d’environ 2°C. Les membranes peuvent être stérilisées par autoclavage à la vapeur à 121°C. |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Dimensions (LxW) | 7,9 cm x 10,5 cm |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Nitrocellulose Membranes, 0.2
- Dangers
- Matière solide inflammable Catégorie 1
- H228-Matière solide inflammable.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- MIXTURE LIST-Contain: Nitrocellulose
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.