Learn More
Thermo Scientific™ Nitrocellulose Membranes, 0.2 μm
Code produit 10561674 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (LxW):
7,9 cm x 10,5 cm
8 x 12 cm
8 x 8 cm
Suffisant pour:
15 transferts par mini-gel
25 transferts sur mini-gel
Conditionnement:
0.25kg
15 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (LxW) Suffisant pour Conditionnement
10561674 8 x 12 cm 25 transferts sur mini-gel 0.25kg
10148113 7,9 cm x 10,5 cm 15 transferts par mini-gel -
10096363 8 x 8 cm 15 transferts par mini-gel 15 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10561674 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 77012
Les incontournables de la biologie des protéines
Utilisez le code promo 27946
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 05-11-2026
Nitrocellulose is a popular binding matrix for western blotting because of its high affinity for proteins and compatibility with a variety of detection methods (western blotting, dot-blot assays, and other protein or nucleic acid methods).
Nitrocellulose is a popular binding matrix for western blotting because of its high affinity for proteins and compatibility with a variety of detection methods (western blotting, dot-blot assays, and other protein or nucleic acid methods). The 0.2-μm pore size is well-suited for western blotting, and this smaller pore size is ideal for the transfer of low molecular weight proteins or peptides and nucleic acids (<300 bp).
Le nitrate de cellulose est une matrice de liaison appréciée pour le transfert Western en raison de sa haute affinité pour les protéines et de sa compatibilité avec une variété de méthodes de détection (p. ex., la chimiluminescence, le chromogène, la fluorescence). Des membranes en nitrate de cellulose Pierce avec des pores de 0,2 et 0,45 micron sont disponibles, ainsi qu’une variété de tailles d’emballage contenant des feuilles prédécoupées pour presque toutes les applications.
Points clés :
  • Qualité supérieure – membranes en nitrate de cellulose 100 % pures avec une surface élevée et une excellente uniformité
  • Choix considérable – disponibles en plusieurs variétés au nitrate de cellulose avec des tailles pores de 0,2 μm et 0,45 μm pour applications peptidiques et protéiques, respectivement
  • Pratique – plusieurs tailles de feuilles prédécoupées et un rouleau économique pour la découpe à n’importe quelle dimension
  • Affinité à liaison élevée – fournit une excellente liaison protéique, bloque facilement et produit un fond très faible lors des transferts Western par chimiluminescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur (métrique) 12 cm
Largeur (métrique) 8 cm
Description Membrane en nitrate de cellulose Pierce, 0,2 µm, 8cm x 12cm
Quantité 25 Pre-cut Membranes
Format Feuille
Matériau Nitrocellulose
Porosité 0,2 μm
Contenu et stockage Store membranes flat at ambient temperature, away from chemical vapors. Some solvent vapors may partially dissolve the membranes, which will disrupt the pore structure. Keep membranes out of direct sunlight. Sunlight may cause the nitrocellulose to dry and become brittle. Note: Nitrocellulose membrane filters are highly flammable. Keep away from heat and open flame. Flash point is approximately 2°C. Membranes can be sterilized by steam-autoclaving at 121°C.
Conditions d’expédition Température ambiante
Dimensions (LxW) 8 x 12 cm
Suffisant pour 25 transferts sur mini-gel
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Nitrocellulose Membranes, 0.2
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 1
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitrocellulose