Learn More
Thermo Scientific™ Nitrocellulose Membranes, 0.45 μm
Code produit 10773485 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (LxW):
30 cm x 3,5 m
7,9 cm x 10,5 cm
8 cm x 12 cm
8 x 8 cm
Format:
Feuille
Rouleau
Suffisant pour:
15 transferts par mini-gel
15 transferts sur mini-gel
25 transferts sur mini-gel
Au moins 120 transferts par mini-gels en cas de découpe de 8 x 10 cm
Conditionnement:
1 pièce
15 pièces
25 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (LxW) Format Suffisant pour Conditionnement
10773485 30 cm x 3,5 m Rouleau Au moins 120 transferts par mini-gels en cas de découpe de 8 x 10 cm 1 pièce
10270584 8 x 8 cm Feuille 15 transferts par mini-gel 15 pièces
10551584 7,9 cm x 10,5 cm Feuille 15 transferts sur mini-gel 15 pièces
10168543 8 cm x 12 cm Feuille 25 transferts sur mini-gel 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10773485 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 88018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    576.00€
    489.65€ / 1 pièces
    Économisez 86.35€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Nitrocellulose is a popular binding matrix for western blotting because of its high affinity for proteins and compatibility with a variety of detection methods (western blotting, dot-blot assays, and other protein or nucleic acid methods).
Nitrocellulose is a popular binding matrix for western blotting because of its high affinity for proteins and compatibility with a variety of detection methods (western blotting, dot-blot assays, and other protein or nucleic acid methods). The 0.45-μm pore size is well-suited for a wide range of western blotting conditions and ideal for the transfer of most proteins (>20 kDa) and nucleic acids (>300 bp).
Le nitrate de cellulose est une matrice de liaison appréciée pour le transfert Western en raison de sa haute affinité pour les protéines et de sa compatibilité avec une variété de méthodes de détection (p. ex., la chimiluminescence, le chromogène, la fluorescence). Des membranes en nitrate de cellulose Pierce avec des pores de 0,2 et 0,45 micron sont disponibles, ainsi qu’une variété de tailles d’emballage contenant des feuilles prédécoupées pour presque toutes les applications.
Points clés :
  • Qualité supérieure – membranes en nitrate de cellulose 100 % pures avec une surface élevée et une excellente uniformité
  • Choix considérable – disponibles en plusieurs variétés au nitrate de cellulose avec des tailles pores de 0,2 μm et 0,45 μm pour applications peptidiques et protéiques, respectivement
  • Pratique – plusieurs tailles de feuilles prédécoupées et un rouleau économique pour la découpe à n’importe quelle dimension
  • Affinité à liaison élevée – fournit une excellente liaison protéique, bloque facilement et produit un fond très faible lors des transferts Western par chimiluminescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur (métrique) 3,5 m
Largeur (métrique) 30 cm
Description Membrane en nitrate de cellulose Pierce, 0,45 µm, 30 cm x 3,5 m
Quantité 1 rouleau
Format Rouleau
Matériau Nitrocellulose
Porosité 0,45 μm
Contenu et stockage Conservez les membranes à plat à température ambiante, à l’abri des vapeurs chimiques. Certaines vapeurs de solvants peuvent partiellement dissoudre les membranes, ce qui perturbe la structure des pores. Mettez les membranes à l’abri de la lumière directe du soleil. La lumière du soleil peut provoquer la sécheresse du nitrate de cellulose et le rendre fragile. Remarque : Les filtres à membrane en nitrate de cellulose sont très inflammables. Tenez-les à l’écart de la chaleur, des étincelles et des flammes nues Le point d’éclair est d’environ 2°C. Les membranes peuvent être stérilisées par autoclavage à la vapeur à 121°C.
Conditions d’expédition Température ambiante
Dimensions (LxW) 30 cm x 3,5 m
Suffisant pour Au moins 120 transferts par mini-gels en cas de découpe de 8 x 10 cm
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • NITROCELLULOSE MEMBRANE, .45
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 1
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.