Learn More
Melford Nitrofurantoïne
Code produit 30018592
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018592 5 g 5g
30018589 1 g 1g
30018591 25 g 25g
30018590 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30018592 Fournisseur Melford Code fournisseur N515005.0
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
La nitrofurantoïne agit en inhibant les enzymes bactériennes impliquées dans le métabolisme de certains composés, ce qui entraîne la perturbation de la synthèse de l'ADN, de l'ARN et des protéines bactériennes.
La nitrofurantoïne agit en inhibant les enzymes bactériennes impliquées dans le métabolisme de certains composés, ce qui entraîne la perturbation de l’ADN bactérien, de l’ARN et de la synthèse des protéines.
La nitrofurantoïne agit en inhibant les enzymes bactériennes impliquées dans le métabolisme de certains composés, ce qui entraîne la perturbation de la synthèse de l'ADN, de l'ARN et des protéines bactériennes.
Les chercheurs peuvent utiliser la nitrofurantoïne comme agent sélectif en l'incorporant dans des milieux de culture pour favoriser la croissance de cellules ou d'organismes génétiquement modifiés pour exprimer une résistance à cet antibiotique. Elle pourrait avoir des applications en microbiologie et en culture cellulaire, notamment dans le contexte de la sélection d'antibiotiques.
Spécification
CAS 67-20-9
Formule moléculaire C8H6N4O5
Quantité 5 g