Learn More
Nitrofurantoïne, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11936821 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11936821 100 g 100g
11926821 10 g 10g
11946821 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11936821 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 229381000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 67-20-9 | C8H6N4O5 | 238.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-20-9
Formule moléculaire C8H6N4O5
Poids moléculaire (g/mol) 238.16
Numéro MDL MFCD00003224
Clé InChI NXFQHRVNIOXGAQ-YCRREMRBSA-N
Synonyme nitrofurantoin, macrodantin, 5-nitrofurantoin, furadantin, furadonine, nitrofurantoine, furadantine, furadantoin, furadoine, furadontin
CID PubChem 6604200
ChEBI CHEBI:71415
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(O1)\C=N\N1CC(=O)NC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Nitrofurantoin
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Quantité 100 g
Nom IUPAC 1-[(E)-[(5-nitrofuran-2-yl)methylidene]amino]imidazolidine-2,4-dione
Poids de la formule 238.16
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Forme physique Poudre
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Nitrofurantoin
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.