Learn More
Nitrofurantoin, MedChemExpress
Code produit 16492009
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16492009 1 g
16490728 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16492009 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYA0090
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
MedChemExpress Nitrofurantoin is a potent and orally active broad-spectrum beta-lactamase antimicrobial agent. Nitrofurantoin acts as an antibiotic and can be used for the study of urinary tract infections (UTIs), including cystitis and kidney infections.
Nitrofurantoin is a potent and orally active broad-spectrum beta-lactamase antimicrobial agent. Nitrofurantoin acts as an antibiotic and can be used for the study of urinary tract infections (UTIs), including cystitis and kidney infections.
Spécification
Nom chimique ou matériau Nitrofurantoin
Forme physique Solid
CAS 67-20-9
Couleur Light Yellow to Yellow
Quantité 1 g
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C8H6N4O5
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (419.89 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NC(CN1/N=C/C2=CC=C([N+]([O-])=O)O2)=O
Poids moléculaire (g/mol) 238.16
Poids de la formule 238.16
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research