Learn More
Nitrofurantoïne, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Nitrofurantoin |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 25 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H6N4O5/c13-6-4-11(8(14)10-6)9-3-5-1-2-7(17-5)12(15)16/h1-3H,4H2,(H,10,13,14)/b9-3+ |
| Poids de la formule | 238.0338 |
| Pourcentage de pureté | >95% |