Learn More
Nitrofurantoïne, cristaux jaunes. MP Biomedicals
Code produit 11459161 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
Conditionnement:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11459161 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11459161 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215588183
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 67-20-9
Formule moléculaire C8H6N4O5
Poids moléculaire (g/mol) 238.16
Numéro MDL MFCD00003224
Clé InChI NXFQHRVNIOXGAQ-YCRREMRBSA-N
Synonyme nitrofurantoin, macrodantin, 5-nitrofurantoin, furadantin, furadonine, nitrofurantoine, furadantine, furadantoin, furadoine, furadontin
CID PubChem 6604200
ChEBI CHEBI:71415
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(O1)\C=N\N1CC(=O)NC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Nitrofurantoin
Couleur Jaune
Quantité 250 g
Nom IUPAC 1-[(E)-[(5-nitrofuran-2-yl)methylidene]amino]imidazolidine-2,4-dione
Poids de la formule 238.2
Forme physique Crystals
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Nitrofurantoin
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: nitrofurantoin