Learn More
Nitrofurate, TRC
Code produit 30135777
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135777 10 g 10g
30008421 250 mg 250mg
30003803 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30135777 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN49595510G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 645-12-5
Formule moléculaire C5H3NO5
Poids moléculaire (g/mol) 157.08
Synonyme Nitrofuroic Acid, 5-Nitro-2-furancarboxylic Acid, 5-Nitro-2-furoic Acid, 5-Nitro-2-furylcarboxylic Acid, 5-Nitrofuroic Acid, 5-Nitropyromucic Acid, NSC 6452
Nom IUPAC acide 5-nitrofuran-2-carboxylique
SMILES C1=C(C(=O)O)OC(=C1)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Nitrofurate
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C5H3NO5/c7-5(8)3-1-2-4(11-3)6(9)10/h1-2H,(H,7,8)
Poids de la formule 157.0011