Learn More
Nitrofurazone, MedChemExpress
Code produit 16462099
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16462099 1 g
16410838 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16462099 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0226
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
MedChemExpress Nitrofurazone (Nitrofural) is a bactericidal compound used as an antibiotic most commonly in the form of ointments.
Nitrofurazone (Nitrofural) is a bactericidal compound used as an antibiotic most commonly in the form of ointments.
Spécification
Nom chimique ou matériau Nitrofurazone
CAS 59-87-0
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C6H6N4O4
Quantité 1 g
Synonyme Nitrofural
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 155 mg/mL (782.28 mM)
SMILES O=C(N/N=C/C1=CC=C([N+]([O-])=O)O1)N
Poids moléculaire (g/mol) 198.14
Poids de la formule 198.14
Pourcentage de pureté 98.04%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation