Learn More
Nitrofurazone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Nitrofurazone |
| Quantité | 25 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H6N4O4/c7-6(11)9-8-3-4-1-2-5(14-4)10(12)13/h1-3H,(H3,7,9,11)/b8-3+ |
| Poids de la formule | 198.0389 |