Learn More
Nitrofurazone, TRC
Code produit 30479588
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
2.5 g
25 g
Conditionnement:
2.50g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30479588 25 mg -
30466573 25 g 25g
30465476 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30479588 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN49388025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 59-87-0
Formule moléculaire C6 H6 N4 O4
Poids moléculaire (g/mol) 198.14
Synonyme 2-[(5-Nitro-2-furanyl)methylene]hydrazinecarboxamide, 1-(5-Nitrofurfurylidene)semioxamazide, (5-Nitro-2-furfurylidenamino)urea, 1-(5-Nitro-2-furfurylidene)semicarbazide, 2-Furancarboxaldehyde, 5-nitro-, semicarbazone, 5-Nitro-2-furaldehyde semicarbazone, 5-Nitro-2-furfural semicarbazone, 5-Nitro-2-furfuraldehyde semicarbazone, 5-Nitrofurazone, 5-Nitrofurfural semicarbazone, Aldomycin, Alfucin, Amifur, Babrocid, Chemofuran, Coxistat, Fura-Septin, FuraZin, Furacilin, Furacilinum, Furacin, Furacine, Furacinetten, Furacoccid, Furacycline, Furalcyn, Furaldon, Furaplast, Furaseen, Furaskin, Furaziline, Furazol W, Furesol, Mammex, Mastofuran, Monafuracin, NFS, NSC 1602, NSC 2100, NSC 44009, Nefco, Nfz mix, Nifucin, Nifuzon, Nitrofural, Nitrofuraldehyde semicarbazone, Nitrofuran, Nitrofuran (bactericide), Nitrofurazone, Nitrozone, Otofural, Topifuran, Vabrocid, Veterinary nitrofurazone
Nom IUPAC [(E)-(5-nitrofuran-2-yl)méthylidénaamino]urée
SMILES NC(=O)N\N=C\c1oc(cc1)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Nitrofurazone
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H6N4O4/c7-6(11)9-8-3-4-1-2-5(14-4)10(12)13/h1-3H,(H3,7,9,11)/b8-3+
Poids de la formule 198.0389