Learn More
Aalborg™ Échelle de référence du tube de débitmètre direct d’azote 150 mm
Code produit 11748288
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit d’air:
100°ml/min.
2 l/min
200°ml/min.
27 l/min
300°ml/min.
500°ml/min.
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit d’air Conditionnement
11748288 300°ml/min. -
11718288 200°ml/min. 1 pièce
11788278 100°ml/min. 1 pièce
11768288 2 l/min 1 pièce
11758288 500°ml/min. 1 pièce
11767739 27 l/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11748288 Fournisseur Aalborg™ Code fournisseur FT06230CAVN
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.83€
    75.48€ / 1 pièces
    Économisez 30.35€
    28% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
L’échelle de référence du tube de débitmètre direct d’azote 150 mm d’Aalborg™ complète un débitmètre qui est utilisé dans les systèmes fluidiques pour indiquer le débit du fluide.
  • Les tubes à lecture directe sont simples.
  • L’échelle de mesure sur chacun de ces tubes permet de lire le débit réel dans des conditions standard, au choix en unités impériales ou métriques.
  • L’obtention de débits réels avec ces tubes nécessite l’utilisation d’un tableau de corrélation des débits à l’échelle de référence.
  • Les tubes à échelle de référence sont utiles pour mesurer les débits de gaz autres que l’air et/ou dans des conditions non standard.
Specifications
Type Tube à débit direct d’azote
Largeur (métrique) 150 mm
Débit d’air 300°ml/min.