Learn More
Aalborg™ Échelle de référence du tube de débitmètre direct d’azote 65 mm
Code produit 11862430
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit d’air:
12 l/min
120°ml/min.
200°ml/min.
6°ml/min.
60°ml/min.
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit d’air Conditionnement
11862430 12 l/min 1 pièce
11852430 200°ml/min. 1 pièce
11892420 120°ml/min. 1 pièce
11862420 60°ml/min. 1 pièce
11802410 6°ml/min. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11862430 Fournisseur Aalborg™ Code fournisseur FT01416STVN
 Article restreint
Expédition estimée: 16-11-2026
L’échelle de référence du tube de débitmètre direct d’azote 65 mm d’Aalborg™ complète un débitmètre qui est utilisé dans les systèmes fluidiques pour indiquer le débit du fluide.
  • Les tubes à lecture directe sont simples.
  • L’échelle de mesure sur chacun de ces tubes permet de lire le débit réel dans des conditions standard, au choix en unités impériales ou métriques.
  • L’obtention de débits réels avec ces tubes nécessite l’utilisation d’un tableau de corrélation des débits à l’échelle de référence.
  • Les tubes à échelle de référence sont utiles pour mesurer les débits de gaz autres que l’air et/ou dans des conditions non standard.
Spécification
Type Tube à débit direct d’azote
Largeur (métrique) 65 mm
Débit d’air 12 l/min