Learn More
Lenz Laborglasintrumente Tubes d’azote (tubes Schlenk) avec robinet d’arrêt NS
Code produit 10613442
Modifier l'affichage
Click to view available options
Joint conique standard:
Cône NS 14/23
Rodage NS 14/23
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Joint conique standard Conditionnement
10613442 Rodage NS 14/23 1 pièce
10376211 Cône NS 14/23 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10613442 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente Code fournisseur 03370149
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104.00€
    65.13€ / 1 pièces
    Économisez 38.87€
    37% de réduction
Expédition estimée: 02-12-2026
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Avec joint rodé conique et robinet d’arrêt NS
  • En tubulure DURAN™
Spécification
Capacité (métrique) 250 ml
Matériau Verre Duran
Joint conique standard Rodage NS 14/23