Learn More
Lenz Laborglasintrumente Tubes d’azote (tubes Schlenk) avec robinet à pointeau en PTFE
Code produit 11923421
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 mL
250 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
11923421 250 ml 1 pièce
11983411 10 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11923421 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente Code fournisseur 03370649
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.00€
    76.80€ / 1 pièces
    Économisez 47.20€
    38% de réduction
Expédition estimée: 01-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Robinet à pointeau en PTFE
  • Avec joint rodé conique et robinet d’arrêt en PTFE
  • En tubulure DURAN™
Spécification
Capacité (métrique) 250 ml
Matériau Verre Duran