Learn More
Nitrométhane, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11489393
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11489393 2500 g 2500g
11469393 100 g 100g
11479393 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11489393 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11806.0E
 Article restreint
Expédition estimée: 16-09-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 75-52-5 | CH3NO2 | 61.04 g/mol
Nitromethane is used as a stabilizer of halogenated organic solvents, rocket and racing fuel and a chemical intermediate. It is also used as a solvent for cyanoacrylate adhesives, polymers and waxes. It serves as a Michael donor, adding to alfa,beta-unsaturated carbonyl compounds through 1,4-addition in the Michael reaction. It acts as a solvent used for extractions, reaction medium and as a cleaning solvent. Further, it is used in the manufacture of pharmaceuticals, explosives, fibers and coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le nitrométhane est utilisé comme un stabilisateur de solvants organiques halogénés, de carburant de fusée et de course et comme intermédiaire chimique. Il est également utilisé comme solvant pour les adhésifs cyanoacrylates, les polymères et les cires. Il sert de donneur de Michael, en ajoutant aux composés carbonylés alpha, bêta-insaturés par 1,4-addition dans la réaction de Michael. Il agit comme un solvant utilisé pour les extractions, le milieu de réaction et comme solvant de nettoyage. De plus, il est utilisé dans la fabrication de produits pharmaceutiques, d’explosifs, de fibres et de revêtements.
Solubilité
Miscible à l’éthanol, l’éther éthylique, l’acétone, le tétrachlorure de carbone et l’alcali. Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les amines, les acides forts, les bases fortes, les agents oxydants forts, les agents réducteurs puissants et le cuivre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-52-5
Formule moléculaire CH3NO2
Poids moléculaire (g/mol) 61.04
Numéro MDL MFCD00007400
Clé InChI LYGJENNIWJXYER-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methane, nitro, nitrocarbol, nitrometan, nitrometan polish, nitro-methane, unii-ru5wg8c3f4, ccris 1205, hsdb 106, meno2, ru5wg8c3f4
CID PubChem 6375
ChEBI CHEBI:77701
Nom IUPAC nitrométhane
SMILES C[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Nitromethane
Point de fusion -29°C
Densité 1.130
Point d’ébullition 101°C
Point d’éclair 35°C (95°F)
Plage de pourcentage du dosage ≥98%
Indice de réfraction 1.382
Quantité 2500 g
Beilstein 1698205
Informations sur la solubilité Miscible with ethanol,ethyl ether,acetone,carbon tetrachloride and alkali. Slightly miscible with water.
Poids de la formule 61.04
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Nitromethane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitromethane