Learn More
Nitromethane, ≥99.0%, ReagentPlus™, Honeywell™
Code produit 15632300 Tous les produits Solstice Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15632300 100 mL 100mL
15628340 25 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 15632300 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 230731100ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Identifiants chimiques
CAS 75-52-5
Formule moléculaire CH3NO2
Poids moléculaire (g/mol) 61.04
Numéro MDL MFCD00007400
Clé InChI LYGJENNIWJXYER-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methane, nitro, nitrocarbol, nitrometan, nitrometan polish, nitro-methane, unii-ru5wg8c3f4, ccris 1205, hsdb 106, meno2, ru5wg8c3f4
CID PubChem 6375
ChEBI CHEBI:77701
Nom IUPAC nitromethane
SMILES C[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Nitromethane
Densité 1.127g/mL at 25°C
Point d’éclair 36°C (96.8°F)
Quantité 100 mL
Numéro UN UN1261
Beilstein 1698205
Poids de la formule 61.04g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Qualité ReagentPlus