Learn More
Nitrométhane, 99 + %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10671443 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10671443 100 mL Flacon en verre 100mL
10012800 500 mL Flacon en verre 500mL
10423455 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10671443 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 213371000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.70€
    38.50€ / 100mL
    Économisez 1.20€
    3% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 75-52-5 | CH3NO2 | 61.04 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-52-5
Formule moléculaire CH3NO2
Poids moléculaire (g/mol) 61.04
Numéro MDL MFCD00007400
Clé InChI LYGJENNIWJXYER-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methane, nitro, nitrocarbol, nitrometan, nitrometan polish, nitro-methane, unii-ru5wg8c3f4, ccris 1205, hsdb 106, meno2, ru5wg8c3f4
CID PubChem 6375
ChEBI CHEBI:77701
Nom IUPAC nitrométhane
SMILES C[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Nitromethane
Note relative au nom p.a.
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -29.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1200g/mL
Point d’ébullition 100.0°C to 102.0°C
Point d’éclair 35°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3NO2
Indice de réfraction 1.3805 to 1.3825
Quantité 100 mL
Beilstein 01, 74
Résidus après évaporation 0.005% max.
Fieser 01,739; 04,357; 09,323; 13,199
Merck Index 15, 6698
Gravité spécifique 1.12
Informations sur la solubilité Solubility in water: 95g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and dimethylformamide
Viscosité 0.61 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 61.04
Pourcentage de pureté 99+%
Qualité Analyse
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Nitromethane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.