Learn More
Nitrométhane, 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10625582 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Baril métallique
Flacon en verre
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10625582 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10418490 1 L Flacon en verre 1L
11309811 10 L Baril métallique 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10625582 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 148510025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    300.00€
    275.00€ / 2.5L
    Économisez 25.00€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 75-52-5 | CH3NO2 | 61.04 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-52-5
Formule moléculaire CH3NO2
Poids moléculaire (g/mol) 61.04
Numéro MDL MFCD00007400
Clé InChI LYGJENNIWJXYER-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methane, nitro, nitrocarbol, nitrometan, nitrometan polish, nitro-methane, unii-ru5wg8c3f4, ccris 1205, hsdb 106, meno2, ru5wg8c3f4
CID PubChem 6375
ChEBI CHEBI:77701
Nom IUPAC nitrométhane
SMILES C[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Nitromethane
Point de fusion -29.0°C
Densité 1.1200g/mL
Point d’ébullition 100.0°C to 102.0°C
Point d’éclair 35°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3NO2
Indice de réfraction 1.3805 to 1.3825
Quantité 2.5 L
Beilstein 01,74
Fieser 01,739; 04,357; 09,323; 13,199
Merck Index 15,6698
Gravité spécifique 1.12
Informations sur la solubilité Solubility in water: 95g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and dimethylformamide
Viscosité 0.61 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 61.04
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pures
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Nitromethane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.