Learn More
Nitrométhane-d3, 99 % (isotopique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11344428
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11344428 5 g 5g
11334428 10 g 10g
11354428 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11344428 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042338.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 13031-32-8 | CH3NO2 | 64.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13031-32-8
Formule moléculaire CH3NO2
Poids moléculaire (g/mol) 64.06
Numéro MDL MFCD00044214
Clé InChI LYGJENNIWJXYER-FIBGUPNXSA-N
Synonyme nitromethane-d3, nitro 2h3 methane, nitro 2 h? methane, nitromethane-d3, 99 atom % d, methane-d3, nitro, cd3no2, trideuteronitromethane, methane-d3-, nitro, nitromethane-d3, ≥99 atom % d, contains 1 % v/v tms
CID PubChem 123293
Nom IUPAC nitro(²H₃)methane
SMILES [2H]C([2H])([2H])[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Nitromethane-d3
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom Isotopic
Densité 1,183 g/ml
Odeur Caractéristique
Indice de réfraction 1,3795
Quantité 5 g
Point d’ébullition 100°C
Numéro UN UN1261
Poids de la formule 64.06
Pourcentage de pureté 99%