Learn More
Nitrométhane-d3, pour RMN, 99,5 % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Nitromethane-d3 |
| Densité | 1,1800 g/ml |
| Point d’éclair | 35°C |
| Indice de réfraction | 1,3795 |
| Gravité spécifique | 1,18 |
| Quantité | 5 ml |
| CAS | 13031-32-8 |
| Point d’ébullition | 100,0°C à 102,0°C |
| Formule moléculaire | CH3NO2 |
| Formule linéaire | CD3NO2 |
| Afficher plus |