Learn More
Nitrométhane-d3 (qualité réactif), CDN
Code produit 30316838
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30316838 10 g 10g
30309375 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30316838 Fournisseur CDN Code fournisseur CDND011810G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez plus de 4000 composés deutérés de haute qualité, expédiés directement de notre stock pour une livraison rapide. Nous proposons de nombreux API uniques, notamment des principes actifs pharmaceutiques, des nitrosoamines, des acides aminés, des stéroïdes, des gaz, des pesticides et des acides gras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Nitromethane-D3
CAS 13031-32-8
Formule moléculaire C D3 N O2
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1 S/CH3NO2/c1-2(3)4/h1H3/i1D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC trideutério(nitro)méthane
Poids moléculaire (g/mol) 64.058
Poids de la formule 64,035 g/mol
Pourcentage de pureté 99 % d’atomes D, minimum 99 % de pureté chimique