Learn More
Nitrométhane, Technique, SLR, Fisher Chemical
Code produit 10204110 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10204110 500 mL 500mL
10182100 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10204110 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur N/3000/PB08
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Nitrométhane, technique, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-52-5
Formule moléculaire CH3NO2
Poids moléculaire (g/mol) 61.04
Numéro MDL MFCD00007400
Clé InChI LYGJENNIWJXYER-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methane, nitro, nitrocarbol, nitrometan, nitrometan polish, nitro-methane, unii-ru5wg8c3f4, ccris 1205, hsdb 106, meno2, ru5wg8c3f4
CID PubChem 6375
ChEBI CHEBI:77701
Nom IUPAC nitrométhane
SMILES C[N+]([O-])=O
Spécification
Point de fusion -29°C
Couleur Incolore
pH 6.4
Point d’ébullition 100°C
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Quantité 500 mL
Poids de la formule 61.04g/mol
Forme physique Liquide
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Nitromethane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.