Learn More
Nitron, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11483398
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11483398 5 g 5g
11473398 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11483398 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17809.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2218-94-2 | C20H16N4 | 312.376 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2218-94-2
Formule moléculaire C20H16N4
Poids moléculaire (g/mol) 312.376
Numéro MDL MFCD00005174
Clé InChI CWGBFIRHYJNILV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nitron, unii-90im4z883z, 1,4-diphenyl-endoanilino-dihydrotriazole, 1,4-diphenyl-3-phenylamino-1h-1,2,4-triazolium inner salt, 1h-1,2,4-triazolium, 1,4-diphenyl-3-phenylamino-, hydroxide, inner salt, 1,4-diphenyl-3-phenylazamethylene-1,2,4-triazoline, 1,4-diphenyl-3-phenylamino-1,2,4-triazolium hydroxide inner salt, 4h-1,2,4-triazolium, 1,4-diphenyl-3-phenylamino-, inner salt, 4,5-dihydro-2,4-diphenyl-5-phenylimino-1h-1,2,4-triazolium inner salt
CID PubChem 720071
Nom IUPAC (1,4-diphényle-1,2,4-triazol-4-ium-3-yl)-phénylazanide
SMILES C1=CC=C(C=C1)[N-]C2=NN(C=[N+]2C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4
Spécification
Nom chimique ou matériau Nitron
Point de fusion ∼185°C (decomposition)
Quantité 5 g
Merck Index 14,6613
Poids de la formule 312.38
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Powder