Learn More
Tétrafluoroborate de nitronium (grade technique), TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Nitronium Tetrafluoroborate |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/BF4.NO2/c2-1(3,4)5;2-1-3/q-1;+1 |
| Poids de la formule | 132.9958 |