Learn More
Sel nitroso-R, extra pur, SLR, détermination du cobalt, Fisher Chemical
Code produit 10724191 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10724191 25 g Récipient de poudre en plastique 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10724191 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur N/3650/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
25g, récipient de poudre en plastique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 525-05-3
Point de fusion 300°C
Couleur Orange à jaune
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Formule moléculaire C10H5NNa2O8S2
Numéro MDL MFCD00149246
Quantité 25 g
Synonyme nitroso-r salt, nitroso r, sodium 3-hydroxy-4-nitrosonaphthalene-2,7-disulfonate, disodium 1-nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonate, nitroso r salt, 1-nitroso-3,6-disulfonate, 2,7-naphthalenedisulfonic acid, 3-hydroxy-4-nitroso-, disodium salt, 3-hydroxy-4-nitroso-2,7-naphthalenedisulfonic acid disodium salt, 1-nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonic acid disodium salt, disodium 3-hydroxy-4-nitrosonaphthalene-2,7-disulphonate
Clé InChI DMKMTGULLYISBH-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].OC1=C(N=O)C2=CC=C(C=C2C=C1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Nom IUPAC disodium ;3-hydroxy-4-nitrosonaphtalène-2,7-disulfonate
Poids moléculaire (g/mol) 377.25
CID PubChem 10672
Poids de la formule 377.25g/mol
Forme physique Solide en poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonic acid, disodium salt hydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.