Learn More
Nitrosobis(2-hydroxyethyl)amine, TRC
Code produit 30041267
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30041267 1 g 1g
18010730 100 mg 100mg
18022620 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30041267 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN5252001G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1116-54-7
Formule moléculaire C4 H10 N2 O3
Poids moléculaire (g/mol) 134.13
Synonyme 2,2'-(Nitrosoimino)bisethanol, Ethanol, 2,2'-nitrosiminodi- (6CI,7CI,8CI), Diethanolnitrosamine, N,N-Diethanolnitrosamine, N-Nitrosobis(2-hydroxyethyl)amine, N-Nitrosodiethanolamine, NDELA, Nitrosodiethanolamine
Nom IUPAC N,N-bis(2-hydroxyethyl)nitrous amide
SMILES OCCN(CCO)N=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Nitroso-diethanolamine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C4H10N2O3/c7-3-1-6(5-9)2-4-8/h7-8H,1-4H2
Poids de la formule 134.0691
Pourcentage de pureté >95%