Learn More
Nitrosophénidylate, TRC
Code produit 30470352
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30470352 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30470352 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN1373005MG
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Nitrosophenidylate
CAS 55557-03-4
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C14 H18 N2 O3
Quantité 5 mg
Synonyme Methyl 1-Nitroso-α-phenyl-2-piperidineacetate, N-Nitrosomethylphenidate
Formule InChI InChI=1S/C14H18N2O3/c1-19-14(17)13(11-7-3-2-4-8-11)12-9-5-6-10-16(12)15-18/h2-4,7-8,12-13H,5-6,9-10H2,1H3
SMILES COC(=O)C(C1CCCCN1N=O)c2ccccc2
Nom IUPAC acétate de méthyle 2-(1-nitroso-2-pipéridyl)-2-phényl
Poids moléculaire (g/mol) 262.3
Poids de la formule 262.1317
Pourcentage de pureté >95