Learn More
Acide nitrotéréphtalique, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10051380 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10051380 25 g Flacon en verre 25g
10414945 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10051380 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 129000250
 Article restreint
Expédition estimée: 04-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 610-29-7 | C8H5NO6 | 211.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 610-29-7
Formule moléculaire C8H5NO6
Poids moléculaire (g/mol) 211.13
Numéro MDL MFCD00007141
Clé InChI QUMITRDILMWWBC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nitroterephthalic acid, 2-nitroterephthalic acid, 2-nitrobenzene-1,4-dicarboxylic acid, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2-nitro, terephthalic acid, nitro, 2-nitroterephthalicacid, 2-nitroterephthalate, 5-nitroterephthalic acid, acmc-1au2u
CID PubChem 69122
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Nitroterephthalic acid
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 270.0°C to 272.0°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Beilstein 09, 851
Poids de la formule 211.13
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Nitroterephthalic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.